Learn More
Acide nitrique, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™ Code produit.: 15518594
Acide nitrique, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Code produit. 15518594
1 L, HDPE
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
HDPE
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15518594
Marque: JT Baker 9368.1000
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Analysé jusqu’à la recherche de 64 métaux maximum dans la gamme faible des parties par milliard (ppb), garantissant ainsi une interférence de fond faible pour effectuer une analyse critique des métaux à l’état de traces.
Les acides BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus permettent de tester plus de métaux à l’état de traces avec des spécifications plus strictes.
  • Qualité garantie pour 64 métaux maximum à l’état de traces testés jusqu’à des niveaux faibles de parties par milliard (ppb)
  • La cohérence entre les lots garantit des résultats fiables entre les tests
  • Conditionnement en PEHD à économie d’espace avec de faibles substances extractibles métalliques
  • Sécurité accrue grâce aux bouchons inviolables
  • Flacons en PEHD recyclables respectueux de l’environnement
  • Des protocoles stricts dans une installation ISO garantissent la qualité dans la fabrication
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Incolore
CAS 7697-37-2
Point de fusion -41,6°C
Point d’ébullition 83°C
Densité 1,503 g/cm3 à 20°C
Odeur Âcre
Conditionnement HDPE
Notes de qualité de la pureté For use in Trace Metal Analysis
Plage de pourcentage du dosage 69-69%
Notes de pourcentage du dosage p/p
Quantité 1 L
Formule moléculaire HNO3
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011349
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Poids de la formule 63.01g/mol
Qualité BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™ >