Learn More
Acide nitrique, pour analyse, solution aqueuse à 65 % env., Thermo Scientific Chemicals
34.50€ - 455.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | HNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.01 |
Numéro MDL | MFCD00011349 |
Clé InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
CID PubChem | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nom IUPAC | acide nitrique |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10346670
|
Thermo Scientific Acros
124665000 |
500ml | Bouteille en verre |
34.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10149562
|
Thermo Scientific Acros
124665001 |
500ml | Flacon en plastique |
34.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10705021
|
Thermo Scientific Acros
124660010 |
1 L | Bouteille en verre |
53.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10485993
|
Thermo Scientific Acros
124660011 |
1 L | Flacon en plastique |
53.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10021240
|
Thermo Scientific Acros
124660025 |
2,5 L | Bouteille en verre |
97.20€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10516803
|
Thermo Scientific Acros
124660026 |
2,5 L | Flacon en plastique |
97.20€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10743094
|
Thermo Scientific Acros
124660250 |
25 L | Tambour métallique |
455.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
7697-37-2, 7732-18-5 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
acide nitrique |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
Spécification
Nitric acid | |
7697-37-2, 7732-18-5 | |
122,0°C | |
66.0, 36.0 | |
1,4 | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
15, 6663 | |
Solubilité dans l’eau :> 100 g/100 ml (20°C). | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
≥65% |
Incolore | |
-42,0°C | |
64.0, 34.0 | |
1,4000 g/ml | |
HNO3 | |
Liquide | |
01,733; 03,212; 04,356; 05,474 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
acide nitrique | |
944 | |
63.01 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Peut être corrosif pour les métaux.Corrosif pour les voies respiratoires.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Keep/Store away from clothing/ combustible materials.
danger
- Nitric acid, ca. 65% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide oxydant Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.