Learn More
Acide nitrique 67-69 %, Trace Metal™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™
HNO3, numéro CAS-7697-37-2, 500 ml, jaune, 63,02 g/mol, -41°C, 11349, liquide, 0,94 kPa (20°C)
217.00€ - 735.00€
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11395780
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A509-P500
500ml
217.00€
500mL
11395800
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A509-P212
2,5 L
735.00€
2.50L
11395790
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A509-P1
1 l
406.00€
1L
Description
Description
HNO3, numéro CAS-7697-37-2, 500 ml, jaune, 63,02 g/mol, -41°C, 11349, liquide, 0,94 kPa (20°C)
Spécification
Identifiants chimiques
7697-37-2
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
O[N+]([O-])=O
HNO3
MFCD00011349
acide nitrique
Spécification
1
7697-37-2
0,94 kPa (20°C)
Liquide
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
acide nitrique
63.02g/mol
Jaune
-41°C
HNO3
MFCD00011349
O[N+]([O-])=O
63.01
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Nitric acid 67-69%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique 67-69 %, Trace Metal™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™