Learn More
Acide nitrique, 65-70 %, 99,9999 % (pureté de métal), Thermo Scientific Chemicals
20.40€ - 79.60€
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11341578
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010984.AC
25 ml
20.40€
25mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11331578
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010984.AK
250 ml
54.10€
250mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11395809
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010984.AP
500 mL
79.60€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Nitric acid, 65-70% is used in as a nitrating or an oxidizing agent in organic synthesis. It is industrially used for the manufacturing of fertilizers. Further, it finds use in manufacture of explosives, nylon precursors, specialty organic compounds and drug intermediates.It is also used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple. It is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7697-37-2
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
acide nitrique
HNO3
MFCD00011349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI:48107
O[N+]([O-])=O
Spécification
Nitric acid
7697-37-2
65 à 70 %
Âcre
HNO3
MFCD00011349
14,6577
Miscible with water.
O[N+]([O-])=O
63.01
CHEBI:48107
99.9999%
Incolore à jaune
121°C
1,41 g/ml
(Base des métaux)
Liquide
UN2031
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
acide nitrique
944
63.01
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H272
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut aggraver un incendie
comburant.
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P390-P501c
H272-H290-H314-H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDE NITRIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QU5775000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante