Learn More
Acide nitrique 53 %, extra pur, SLR, d=1,33, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Specifications
Specifications
pH | 1 |
CAS | 7697-37-2 |
Point de fusion | -42°C |
Point d’ébullition | 122°C |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Tension de vapeur | 0.94kPa at 20°C |
Quantité | 5 L |
Formule moléculaire | HNO3 |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00011349 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nitric acid, 20-64%
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide nitrique 53 %, extra pur, SLR, d=1,33, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction