Learn More
Solution de nitrate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Code produit. 12982155
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 14797-55-8
Clé InChI NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 943
ChEBI CHEBI:17632
Nom IUPAC nitrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrate
Concentration 1g/L
Conditionnement Flacon
Quantité 250 mL
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Formule moléculaire NO3-
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 62.004
Solvant ou matrice H2O
Forme physique Liquide