Learn More
Hanna Instruments™ Photomètre portatif pour le nitrate
Marque: Hanna Instruments™ HI96728C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Photomètre mono-paramètre étanche• Fonction CAL CHECK
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Photomètre pour un usage mixte laboratoire/terrain
• Mesure par lampe tungstène et filtre à bande passante étroite garantissant des résultats précis
• Grand écran affichant codes et symboles pour une utilisation conviviale
• CalCheck: diagnostic permanent de l'état de l'électrode (degré de vieillissement, propreté) et des solutions tampons (contamination, mesures hors intervalles d'étalonnage)
• Fonction permettant vérifier l'exactitude des mesures et ré-étalonner le photomètre simplement avec des solutions étalons calibrées
• Détecteur de lumière: photocellule au silicium
• Auto-extinction après 10 minutes de non-utilisation
• Photomètre nitrate
• Accessoires obligatoires par réactifs correspondants
• Inclus en malette avec 2 cuvettes de mesure et capuchons, solution étalon, tissus de nettoyage pour cuves et pile.
Spécification
Photomètre portatif | |
Nitrate | |
192 mm | |
0 à 30 mg/l | |
0,36 kg |
±0,05mg/L | |
69 mm | |
Lampe au tungstène | |
0,1mg/L | |
104 mm |