Learn More
Ansell™ Gants lourds en nitrile NitraSafe™ série 28-329
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Assure une manipulation sûre des pièces métalliques lourdes huileuses, tandis que la mousse NitraSafe™ associe une bonne préhension et un confort optimal.
- Les deux gants, éventuellement associés à la manchette NitraGold™, offrent une protection mécanique exceptionnelle contre les coupures et l’abrasion.
- Coupés et cousus
- Construction en jersey de coton Kevlar™
- Revêtement en nitrile
- Finition paume enduite
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications/Conformité | CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 4331 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Type de produit | Heavyweight Gloves |
Dimensions | 7 |
Type de manchette de gant | Nitragold™ |
Matériau de revêtement | Cotton Jersey Dupont™ Kevlar™ aramid fiber |
Doublure | Cotton Jersey Dupont™ Kevlar™ aramid fiber |
Type de paume | Coated-palm |
Quantité | 72 Pairs |