Learn More
Ansell™ Gants lourds en nitrile NitraSafe™ série 28-329
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Assure une manipulation sûre des pièces métalliques lourdes huileuses, tandis que la mousse NitraSafe™ associe une bonne préhension et un confort optimal.
- Les deux gants, éventuellement associés à la manchette NitraGold™, offrent une protection mécanique exceptionnelle contre les coupures et l’abrasion.
- Coupés et cousus
- Construction en jersey de coton Kevlar™
- Revêtement en nitrile
- Finition paume enduite
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications/Conformité | Marquage CE 0493, norme catégorie III EN 388 : 4331 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Type de produit | Gants lourds |
Dimensions | 9 |
Type de manchette de gant | Nitragold™ |
Matériau de revêtement | Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™ |
Doublure | Jersey de coton DuPont™, fibre d’aramide en Kevlar™ |
Type de paume | Paume enduite |
Quantité | 72 paires |