Learn More
Mettler Toledo™ Sachets de solution tampon pH NIST/DIN
Offre la plus haute précision de pH possible. Les sachets de solution tampon pH Mettler Toledo™ NIST/DIN sont définis à trois décimales et sont livrés avec un certificat imprimé garantissant la traçabilité. Les sachets individuels garantissent une nouvelle solution pour chaque étalonnage, ainsi qu’une facilité d’utilisation maximale.
122.00€ - 146.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Électrode de pH |
---|---|
À utiliser avec (application) | Mesure du pH, calibrage de l’électrode |
Traçabilité NIST | Oui |
Quantité | 30 x 20 ml |
Code produit | Marque | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15392265
|
Mettler Toledo™
30111136 |
4,006 (à 25°C) |
122.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15312275
|
Mettler Toledo™
30111137 |
6,865 (à 25°C) |
145.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15322275
|
Mettler Toledo™
30111138 |
9,180 (à 25°C) |
146.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les mesures de pH sont aussi précises que les solutions tampons utilisées à des fins d’étalonnage. La précision maximale est garantie avec des tampons NIST/DIN entièrement traçables. (Les électrodes de pH doivent être étalonnées au moins une fois par jour avant les mesures et après chaque nettoyage, régénération ou stockage à long terme.)
- Les tampons pH NIST/DIN sont définis et garantis à trois décimales près, offrant ainsi une précision optimale
- Les sachets individuels garantissent une solution fraîche pour chaque étalonnage, ainsi qu’une facilité d’utilisation maximale
- Chaque boîte est accompagnée d’un certificat de test et d’une étiquette détaillée avec un tableau des températures
- Toutes les fiches de données de sécurité et les étiquettes contiennent des informations conformément au système général harmonisé (GHS)
Spécification
Électrode de pH | |
Mesure du pH, calibrage de l’électrode | |
Oui | |
30 x 20 ml |