Learn More
Buerkle™ Raccord avec filetage extérieur
En PP.
3.60€ - 4.55€
Spécification
Type de produit | Embout avec filetage extérieur |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10558082
|
Buerkle™
8505-0012 |
13,5 mm |
3.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10709861
|
Buerkle™
8505-0034 |
18 mm |
4.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Utilisation sans danger avec des denrées alimentaires
- Fourni en boîtes de 10
Spécification
Embout avec filetage extérieur | |
Denrées alimentaires de l’UE | |
Autoclavable | |
Polypropylène |