Learn More
Fil de niobium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
51.36€ - 148.74€
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11351338
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010265.BU
25 cm
51.36€
25cm
11341338
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010265.BY
100 cm
70.95€
100cm
11331338
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010265.CC
500 cm
148.74€
500cm
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-03-1
92.91
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
23936
niobium
Nb
MFCD00011126
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CHEBI:33344
[Nb]
Spécification
Niobium wire
7440-03-1
Nb
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
[Nb]
92.91
CHEBI:33344
Odorless
Câble
0.25mm (0.01 in.) dia.
(pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
MFCD00011126
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
niobium
23936
99.99%
≈0.42g/m
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante