Learn More
Oxyde de niobium(V), 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
541.00€ - 1894.00€
Identifiants chimiques
CAS 1313-96-8
Formule moléculaire Nb2O5
Poids moléculaire (g/mol) 265.81
Numéro MDL MFCD00011128
Clé InChI ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
CID PubChem 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11396947
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010822.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11316957
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010822.A1
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Niobium pentoxide is the precursor to a majority of niobium compounds, powder metallurgy products, and alloys. It is also used in glass, optic and ceramic applications. The nanoparticles of niobium pentoxide are useful in the preparation of electrochemical capacitors and cathodes. In addition, appropriate preparations of this compound can be used as a dietary supplement in food industry. It is a precursor to lithium niobate which finds extensive use in piezoelectric sensors, anti-aliasing filters, optical waveguides, mobile phones, surface acoustic devices, optical modulators, including linear and non-linear optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1313-96-8
265.81
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
123105
Nb2O5
MFCD00011128
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spécification
Niobium(V) oxide
1313-96-8
Poudre
Nb2O5
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
dioxoniobioxy(dioxo)niobium
123105
Odorless
4.6 g/cm3 at 20°C
1520°C
Blanc
99.9985% (metals basis)
MFCD00011128
Insoluble in water; soluble in hydrogen fluoride.
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
265.81
265.81
White powder or lump
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
H315-H319-H335 :Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-213-6
missing translation for 'rtecsNumber' : QU0500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante