Learn More
Oxyde de niobium(V), 99,99 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10785853
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-96-8
Formule moléculaire Nb2O5
Poids moléculaire (g/mol) 265.81
Numéro MDL MFCD00011128
Clé InChI ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
CID PubChem 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium(V) oxide
Point de fusion 1520.0°C
Couleur Blanc
% min. CAS 99.95
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire Nb2O5
Merck Index 15, 6645
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and hot h2so4, soluble in fused potassium hydrogen sulfate or, carbonates or hydroxides of the alkali metals
Nom IUPAC dioxoniobioxy(dioxo)niobium
Poids de la formule 265.8
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.47
Densité 4.4700g/mL