Learn More
Oxyde de niobium(V), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Pour les dépôts sous vide
105.00€ - 317.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-96-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Nb2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.81 |
Numéro MDL | MFCD00011128 |
Clé InChI | ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde |
CID PubChem | 123105 |
SMILES | O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036478.14 |
25 g |
105.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036478.22 |
100 g |
317.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Niobium(V) oxide is used for vacuum deposition, as an alternate electrode to lithium metal in advanced fuel cells, Applied in the solid state formation of an unusual cation deficient perovskite. And it is also used in Electrical and Electronic Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1313-96-8 | |
265.81 | |
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N | |
123105 |
Nb2O5 | |
MFCD00011128 | |
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde | |
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O |
Spécification
Niobium(V) oxide | |
1313-96-8 | |
Morceau fritté de 3 à 12 mm | |
Nb2O5 | |
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde | |
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoniobioxy(dioxo)niobium | |
123105 | |
Odorless | |
4.6 |
1520°C | |
Blanc | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00011128 | |
Soluble in HF. Insoluble in water. | |
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O | |
265.81 | |
265.81 | |
White 3-12mm Sintered Lump |
Sécurité et traitement
H315-H319-H335 :Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-213-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only