Learn More
Fluorure de niobium(V), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
140.00€ - 474.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-68-8 |
---|---|
Formule moléculaire | F5Nb |
Poids moléculaire (g/mol) | 187.90 |
Numéro MDL | MFCD00011129 |
Clé InChI | AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I |
Synonyme | Niobium pentafluoride |
Nom IUPAC | Pentafluorure de niobium(5+) |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087221.09 |
10 g |
140.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087221.18 |
50 g |
474.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Niobium(V) fluoride is used as a starting material to prepare other niobium compounds. It acts as an intermediate during the recovery of niobium metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-68-8 | |
187.90 | |
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I | |
Pentafluorure de niobium(5+) |
F5Nb | |
MFCD00011129 | |
Niobium pentafluoride | |
[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5] |
Spécification
∼230°C | |
80°C | |
Blanc à jaune | |
F5Nb | |
UN3260 | |
Niobium pentafluoride | |
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I | |
Pentafluorure de niobium(5+) | |
187.91 | |
Moisture sensitive |
Niobium (V) fluoride | |
7783-68-8 | |
Poudre | |
MFCD00011129 | |
14,6558 | |
Hydrolyzes in water,alcohol,and caustic solutions; Sparingly soluble in CS2,chloroform; Forms complexes with Lewis basesSlightly soluble in carbon disulfide and chloroform. | |
[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5] | |
187.90 | |
99% | |
3.92 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312-H332
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-020-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only