Learn More
Éthoxyde de niobium(V), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
51.30€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3236-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H25NbO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 318.21 |
Numéro MDL | MFCD00015122 |
Clé InChI | ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+ |
CID PubChem | 160675 |
SMILES | CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16031.03 |
1 g |
51.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16031.06 |
5 g |
151.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Niobium(V) ethoxide is used in nano-materials & thin films, catalysis & synthesis, hybrid & disperse materials, ferroelectric metals. It is mainly used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’éthoxyde de niobium(V) est utilisé dans les nano-matériaux et les films minces, la catalyse et la synthèse, les matériaux hybrides et dispersés, les métaux ferro-électriques. Il est principalement utilisé pour le traitement sol-gel de matériaux contenant des oxydes de niobium
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Identifiants chimiques
3236-82-6 | |
318.21 | |
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N | |
160675 |
C10H25NbO5 | |
MFCD00015122 | |
niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+ | |
CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Spécification
140°C to 142°C (0.1mmHg) | |
6°C | |
(Base des métaux) | |
MFCD00015122 | |
3678883 | |
niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+ | |
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N | |
éthanolate de niobium(5+) | |
160675 | |
99.9% | |
Moisture sensitive |
Niobium(V) ethoxide | |
3236-82-6 | |
C10H25NbO5 | |
UN2924 | |
36°C (97°F) | |
Reacts with water. | |
CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC | |
318.21 | |
318.21 | |
1.516 | |
1.258 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 221-795-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only