Learn More
Éthoxyde de niobium(V), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372867
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Niobium(V) ethoxide is used in nano-materials & thin films, catalysis & synthesis, hybrid & disperse materials, ferroelectric metals. It is mainly used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthoxyde de niobium(V) est utilisé dans les nano-matériaux et les films minces, la catalyse et la synthèse, les matériaux hybrides et dispersés, les métaux ferro-électriques. Il est principalement utilisé pour le traitement sol-gel de matériaux contenant des oxydes de niobium
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3236-82-6
Formule moléculaire C10H25NbO5
Poids moléculaire (g/mol) 318.21
Numéro MDL MFCD00015122
Clé InChI ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
CID PubChem 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 140°C to 142°C (0.1mmHg)
Nom chimique ou matériau Niobium(V) ethoxide
Point de fusion 6°C
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2924
Beilstein 3678883
Point d’éclair 36°C (97°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Nom IUPAC éthanolate de niobium(5+)
Poids de la formule 318.21
Pourcentage de pureté 99.9%
Indice de réfraction 1.516
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.258