Learn More
Chlorure de niobium(V), Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
134.00€ - 1175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-12-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl5Nb |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.156 |
Numéro MDL | MFCD00011127 |
Clé InChI | YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I |
Synonyme | niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem |
CID PubChem | 24818 |
Nom IUPAC | pentachloroniobium |
SMILES | Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043729.06 |
5 g |
134.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11370338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043729.14 |
25 g |
407.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11360338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043729.22 |
100 g |
1175.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Niobium(V) chloride is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
10026-12-7 | |
270.156 | |
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I | |
24818 | |
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl5Nb | |
MFCD00011127 | |
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem | |
pentachloroniobium |
Spécification
248.2°C | |
208.3°C | |
Poudre | |
Cl5Nb | |
UN3260 | |
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem | |
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I | |
pentachloroniobium | |
24818 | |
99.999% | |
Acidic | |
2.74 g/mL |
Niobium (V) chloride | |
10026-12-7 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011127 | |
14,6557 | |
Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform. | |
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
270.156 | |
270.2 | |
Puratronic™ | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-059-8
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only