Learn More
Étalon de niobium pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O/0.4% de HF, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
121.00€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-03-1, 7664-39-3, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Nb |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.91 |
Numéro MDL | MFCD00011126 |
Clé InChI | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
Nom IUPAC | niobium |
SMILES | [Nb] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10162292
|
SPEX Certiprep
PLNB9-2Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
121.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10040432
|
SPEX Certiprep
PLNB9-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
149.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Nb | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
7440-03-1, 7664-39-3, 7732-18-5 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Nb | |
MFCD00011126 | |
23936 | |
niobium |
Spécification
Niobium Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00011126 | |
[Nb] | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Matrix Concentration Réf.N°. H2O tr.HF 1 000 μg/ml PLNB9-2Y, -2X 10 000 PLNB9-3Y, -3X |
7440-03-1, 7664-39-3, 7732-18-5 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Nb | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
niobium | |
23936 | |
Assurance | |
H2O/0.4% HF |
Sécurité et traitement
Provoque une grave irritation oculaire
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1000
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrofluoric acid, Niobium from Diniobium pentaoxide
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire