Learn More
Cible de pulvérisation de niobium, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux y compris Ta)
Code produit. 15474815
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 7440-03-1
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Formule moléculaire Nb
Numéro MDL MFCD00011126
Quantité 1 Ea.
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
Nom IUPAC niobium
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Pourcentage de pureté 99.95%