Learn More
Lingot de niobium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de long., Puratronic™, 99,99 % (base de métaux à l’exception de Ta), Ta 300 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313617
Click to view available options
Quantité:
1 Slug
5 Slugs
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Ta), Ta 300 ppm
Quantité 5 Slugs
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈3.4g/slug
Forme Pastille