Learn More
Siliciure de niobium, 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
102.00€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12060-34-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Nb5Si3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 548.787 |
Numéro MDL | MFCD00213811 |
Clé InChI | YSJRXBWBYGDQAI-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 13848090 |
Nom IUPAC | silicium, nobium |
SMILES | [Si].[Si].[Si].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039471.14 |
25 g |
102.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039471.22 |
100 g |
338.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Nb-based RMIC’s have much higher potential application temperatures, because of their dramatically higher melting temperatures. It is used in high temperature in situ composites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12060-34-3 | |
548.787 | |
YSJRXBWBYGDQAI-UHFFFAOYSA-N | |
silicium, nobium |
Nb5Si3 | |
MFCD00213811 | |
13848090 | |
[Si].[Si].[Si].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb] |
Spécification
Niobium silicide | |
Poudre | |
Nb5Si3 | |
Insoluble in water. | |
[Si].[Si].[Si].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb] | |
548.787 | |
548.79 |
12060-34-3 | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00213811 | |
YSJRXBWBYGDQAI-UHFFFAOYSA-N | |
silicium, nobium | |
13848090 | |
Powder |
Sécurité et traitement
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only