Learn More
Tige en niobium, dia. 19 mm (0,75 po), dure, 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374728
Click to view available options
Quantité:
2 cm
10 cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium rod
Note relative au nom 19mm (0.75 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 cm
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Poids ≈24.3g/cm
Forme Tige