Learn More
Poudre de niobium, maille de -325, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391338
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium powder
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 99.8%
Dimensions de la maille −325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre