Learn More
Nitrure de niobium, Thermo Scientific Chemicals
80.80€ - 225.12€
Identifiants chimiques
CAS | 24621-21-4 |
---|---|
Formule moléculaire | NNb |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.913 |
Numéro MDL | MFCD00016239 |
Clé InChI | CFJRGWXELQQLSA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | niobium nitride, niobium nitride nbn, columbium nitride, niobiumylidyneamine, niobium nitride 10g |
CID PubChem | 90560 |
Nom IUPAC | azanylidyniobium |
SMILES | N#[Nb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012146.09 |
10 g |
80.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012146.18 |
50 g |
225.12€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Niobium nitride is used as superconductor. Used in absorbing anti-reflective coatings. It used to produce arc-welding rods and in steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
24621-21-4 | |
106.913 | |
CFJRGWXELQQLSA-UHFFFAOYSA-N | |
90560 | |
N#[Nb] |
NNb | |
MFCD00016239 | |
niobium nitride, niobium nitride nbn, columbium nitride, niobiumylidyneamine, niobium nitride 10g | |
azanylidyniobium |
Spécification
Niobium nitride | |
24621-21-4 | |
NNb | |
niobium nitride, niobium nitride nbn, columbium nitride, niobiumylidyneamine, niobium nitride 10g | |
CFJRGWXELQQLSA-UHFFFAOYSA-N | |
azanylidyniobium | |
90560 | |
Odorless |
2573°C | |
Poudre | |
MFCD00016239 | |
Insoluble in water. | |
N#[Nb] | |
106.913 | |
106.92 | |
8.40 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 246-362-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante