Learn More
Séléniure de niobium(IV), 99,8 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
92.10€ - 333.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12034-77-4 |
---|---|
Formule moléculaire | NbSe2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.85 |
Numéro MDL | MFCD00016228 |
Clé InChI | CXRFFSKFQFGBOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | niobium selenide, columbium selenide, niobium diselenide, diselanylideneniobium, bis selanylidene niobium, niobium diselenide, crystal, niobium diselenide trace metals basis, niobium iv selenide trace metals basis 10g |
CID PubChem | 82841 |
Nom IUPAC | bis(sélanylidène)niobium |
SMILES | [Se]=[Nb]=[Se] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013101.09 |
10 g |
92.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013101.18 |
50 g |
333.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a potential substance for thin film solar cells as back contact material. It is widely used in electricity brush & special bearings because of its conductivity and lubricity property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12034-77-4 | |
250.85 | |
CXRFFSKFQFGBOT-UHFFFAOYSA-N | |
82841 | |
[Se]=[Nb]=[Se] |
NbSe2 | |
MFCD00016228 | |
niobium selenide, columbium selenide, niobium diselenide, diselanylideneniobium, bis selanylidene niobium, niobium diselenide, crystal, niobium diselenide trace metals basis, niobium iv selenide trace metals basis 10g | |
bis(sélanylidène)niobium |
Spécification
Niobium(IV) selenide | |
Poudre | |
NbSe2 | |
UN3283 | |
Insoluble in water. | |
[Se]=[Nb]=[Se] | |
250.85 | |
250.83 | |
Odorless |
12034-77-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016228 | |
niobium selenide, columbium selenide, niobium diselenide, diselanylideneniobium, bis selanylidene niobium, niobium diselenide, crystal, niobium diselenide trace metals basis, niobium iv selenide trace metals basis 10g | |
CXRFFSKFQFGBOT-UHFFFAOYSA-N | |
bis(sélanylidène)niobium | |
82841 | |
99.8% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ DE SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-811-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only