Learn More
Feuille de niobium, 0,3 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11328598
Feuille de niobium, 0,3 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328598
100 x 200 mm
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 500 mm
Code produit. 11328598
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040668.GK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium foil
Note relative au nom 0.3mm (0.01 in.) thick, Annealed
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 x 200 mm
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Poids ≈12.9g/50x100mm
Forme Feuille
Nom du produit
Feuille de niobium, 0,3 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >