Learn More
Feuille de niobium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311328
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 500 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium foil
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 x 200 mm
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Poids ≈10.71g/50x100mm
Forme Feuille