Learn More
Feuille de niobium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,97 % (base de métaux à l’exception de Ta), Ta = 0,06 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15424725
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
25 x 100 mm
50 x 100 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium foil
Couleur Gris ou Argent
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exclusion du Ta), Ta ≤ 0,06 %
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.97%
Odeur Odorless
Poids ≈0.68g/25x25mm
Forme Feuille