Learn More
Feuille de niobium, épaisseur 0,025 ± 0,015 mm (0,001 ± 0,0006 po), 0,998, Thermo Scientific™
Code produit. 11391328
Click to view available options
Quantité:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
20 x 500 cm
Forme : Env. .8.6 g/20 x 20 cm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray foil
Plage de pourcentage du dosage 99.80%
Quantité 20 x 100 cm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,025 ± 0,015 mm (0,001 ± 0,0006 po) d’épaisseur