Learn More
Carbure de niobium, > 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
67.60€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12069-94-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CNb |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.92 |
Numéro MDL | MFCD00016237 |
Clé InChI | AADPBXLVMHIYCT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | niobium carbide nbc, methane-niobium 1:1, methane niobium, niobium carbide trace metals basis 25g |
CID PubChem | 159431 |
Nom IUPAC | Méthane ; niobium |
SMILES | [C-]#[Nb+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012147.14 |
25 g |
67.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012147.22 |
100 g |
225.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Niobium carbide is used in tool bits for cutting tools. Zirconium carbide and niobium carbide can be used as refractory coatings in nuclear reactors. It is used to produce arc-welding rods and in corrosion-resistant steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12069-94-2 | |
104.92 | |
AADPBXLVMHIYCT-UHFFFAOYSA-N | |
159431 | |
[C-]#[Nb+] |
CNb | |
MFCD00016237 | |
niobium carbide nbc, methane-niobium 1:1, methane niobium, niobium carbide trace metals basis 25g | |
Méthane ; niobium |
Spécification
Niobium carbide | |
12069-94-2 | |
Poudre | |
CNb | |
niobium carbide nbc, methane-niobium 1:1, methane niobium, niobium carbide trace metals basis 25g | |
AADPBXLVMHIYCT-UHFFFAOYSA-N | |
Méthane ; niobium | |
159431 | |
Odorless | |
7.6 g/mL |
3500°C | |
Blanc | |
99+% (metals basis) | |
MFCD00016237 | |
Insoluble in water. | |
[C-]#[Nb+] | |
104.92 | |
104.91 | |
Gray powder |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-117-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only