Learn More
Borure de niobium, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
65.40€ - 190.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12007-29-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BNb |
Poids moléculaire (g/mol) | 103.716 |
Numéro MDL | MFCD00016236 |
Clé InChI | VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl |
CID PubChem | 82882 |
Nom IUPAC | boranylidyneniobium |
SMILES | B#[Nb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012573.14 |
25 g |
65.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012573.22 |
100 g |
190.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Niobium boride is widely used in ceramic materials, electrode materials, thin film materials and refractory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12007-29-3 | |
103.716 | |
VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N | |
82882 | |
B#[Nb] |
BNb | |
MFCD00016236 | |
niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl | |
boranylidyneniobium |
Spécification
Niobium boride | |
Poudre | |
BNb | |
niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl | |
VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N | |
boranylidyneniobium | |
82882 | |
99% |
12007-29-3 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016236 | |
Insoluble in water. | |
B#[Nb] | |
103.716 | |
114.53 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-503-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only