Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrine, réactif ACS, composés
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Ninhydrin |
Point de fusion | 250.0°C |
Fieser | 01,732; 04,356 |
Merck Index | 15, 6640 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform |
Identification | Passes Test |
Spectre IR | Authentique |
Poids de la formule | 178.14 |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ninhydrin
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.