Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrine, réactif ACS, composés
Code produit. 10287183
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 485-47-2
Formule moléculaire C9H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 178.143
Numéro MDL MFCD00003791
Clé InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
CID PubChem 10236
ChEBI CHEBI:86374
Nom IUPAC 2,2-dihydroxyindène-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ninhydrin
Point de fusion 250.0°C
Fieser 01,732; 04,356
Merck Index 15, 6640
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
Identification Passes Test
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 178.14
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Sensibilité (to amino acids) Passes Test
Densité 0.81
Couleur Marron-blanc à blanc
Quantité 1 kg
Forme physique Crystals