Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrine, réactif ACS
73.77€ - 734.66€
Identifiants chimiques
CAS | 485-47-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.143 |
Numéro MDL | MFCD00003791 |
Clé InChI | FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione |
CID PubChem | 10236 |
ChEBI | CHEBI:86374 |
Nom IUPAC | 2,2-dihydroxyindène-1,3-dione |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340508
|
Thermo Scientific Chemicals
043846.14 |
25 g |
73.77€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350508
|
Thermo Scientific Chemicals
043846.22 |
100 g |
197.99€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360508
|
Thermo Scientific Chemicals
043846.36 |
500 g |
734.66€
500g |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Réactif pour la détermination des acides aminés et des composés contenant des amines, comme intermédiaire
Identifiants chimiques
485-47-2 | |
178.143 | |
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N | |
10236 | |
2,2-dihydroxyindène-1,3-dione |
C9H6O4 | |
MFCD00003791 | |
2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione | |
CHEBI:86374 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
Spécification
Ninhydrin | |
485-47-2 | |
MFCD00003791 | |
14,6554 | |
Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol; Slightly soluble in chloroform and ether. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O | |
178.143 | |
CHEBI:86374 | |
ACS | |
Marron à jaune |
251°C (decomposition) | |
C9H6O4 | |
1910963 | |
2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione | |
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-dihydroxyindène-1,3-dione | |
10236 | |
178.14 | |
Light sensitive | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-618-1
missing translation for 'rtecsNumber' : NK5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Ninhydrin, ACS reagent
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-
RUO – Research Use Only