Learn More
Ninhydrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.70€ - 340.00€
Identifiants chimiques
CAS | 485-47-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.143 |
Numéro MDL | MFCD00003791 |
Clé InChI | FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ninhydrin, ninhydrin hydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate, ninhydrine, 2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy-1,3-indandione, triketohydrindene hydrate, 1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy, 1,2,3-indantrione, 2-hydrate, 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione |
CID PubChem | 10236 |
ChEBI | CHEBI:86374 |
Nom IUPAC | 2,2-dihydroxyindène-1,3-dione |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11458603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10409.09 |
10 g |
28.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10409.14 |
25 g |
53.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10409.18 |
50 g |
92.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10409.30 |
250 g |
340.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa ninhydrine est utilisée pour la détermination des groupes aminés dans les acides aminés, les peptides et les protéines. Elle est utilisée en sciences médico-légales pour l’analyse des empreintes latentes sur des surfaces poreuses telles que le papier. Elle est également utilisée dans la chromatographie sur couche mince (CCM) pour surveiller l’évolution des réactions chimiques. Dans le test de Kaiser, elle joue un rôle important pour surveiller la déprotection dans la synthèse des peptides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, l’éthanol et le méthanol. Légèrement soluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les amines, les alcalis et les bases fortes.
Identifiants chimiques
485-47-2 | |
178.143 | |
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N | |
10236 | |
2,2-dihydroxyindène-1,3-dione |
C9H6O4 | |
MFCD00003791 | |
ninhydrin, ninhydrin hydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate, ninhydrine, 2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy-1,3-indandione, triketohydrindene hydrate, 1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy, 1,2,3-indantrione, 2-hydrate, 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione | |
CHEBI:86374 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
Spécification
Ninhydrin | |
251°C (decomposition) | |
C9H6O4 | |
1910963 | |
14,6554 | |
Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol. Slightly soluble in chloroform and ether. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O | |
178.143 | |
CHEBI:86374 | |
99% |
485-47-2 | |
99% | |
MFCD00003791 | |
Light sensitive | |
ninhydrin, ninhydrin hydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate, ninhydrine, 2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy-1,3-indandione, triketohydrindene hydrate, 1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy, 1,2,3-indantrione, 2-hydrate, 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione | |
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-dihydroxyindène-1,3-dione | |
10236 | |
178.14 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-618-1
missing translation for 'rtecsNumber' : NK5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only