Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nigrosine, pure, soluble dans l’eau
41.41€ - 114.57€
Identifiants chimiques
CAS | 8005-03-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H14N6Na2O9S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 616.49 |
Numéro MDL | MFCD00044681 |
Clé InChI | HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L |
Synonyme | Acid Black 2, C.I. 50420 |
CID PubChem | 44134531 |
Nom IUPAC | disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10177370
|
Thermo Scientific Chemicals
415681000 |
100 g | Flacon en verre |
41.41€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10321161
|
Thermo Scientific Chemicals
415685000 |
500 g | Flacon en verre |
114.57€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
8005-03-6 | |
616.49 | |
HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L | |
44134531 | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
C22H14N6Na2O9S2 | |
MFCD00044681 | |
Acid Black 2, C.I. 50420 | |
disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate |
Spécification
Nigrosine | |
8005-03-6 | |
MFCD00044681 | |
Solubility in water: soluble. | |
Authentique | |
disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate | |
44134531 | |
Complies | |
Poudre cristalline ou cristaux |
pract. | |
C22H14N6Na2O9S2 | |
Acid Black 2, C.I. 50420 | |
HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
616.49 | |
Pures | |
Noir à rouge-noir |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only