Learn More
Buerkle™ Connecteur de fût étanche aux gaz en laiton nickelé pour pompe vide-fût
Le connecteur pour fût étanche au gaz en laiton nickelé Buerkle™ pour pompe vide-fût empêche les gaz dangereux de s’échapper du fût.
Marque: Buerkle™ 5601-0130
177.54 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le joint à vis pour fût étanche aux gaz empêche les gaz dangereux de s’échapper du fût
- Filetage de fût en acier R 2 in., clapet anti-retour avec raccord 1/8 po.
- Laiton nickelé, joints en FKM
- Les connecteurs du récipient rendent la décantation encore plus facile et sûre grâce à leur raccordement plus fiable aux fûts
- Les connecteurs maintiennent la pompe dans le fût, permettent un changement de position verticale et l’échange d’air nécessaire
Spécification
Pompe vide-fût inox | |
Raccord fileté | |
Clapet anti-retour avec raccord 1/8 in. |
Joints FKM, laiton nickelé | |
Empêche la sortie de gaz toxiques |