Learn More
Fil de nickel, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
79.60€ - 825.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.69 |
Numéro MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clé InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
CID PubChem | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nom IUPAC | nickel |
SMILES | [Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11390388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043763.BQ |
5 cm |
79.60€
5cm |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11380388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043763.BU |
25 cm |
279.00€
25cm |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11300398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043763.BY |
100 cm |
825.00€
100cm |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Spécification
Nickel wire | |
7440-02-0 | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Puratronic™ | |
≈28.0g/m |
2.0mm (0.08 in.) dia. | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
99.999% | |
Odorless | |
Câble |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H372-H351-H317
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only