Learn More
Fil de nickel, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, Puratronic™, 99,995 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
100 cm
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel |
Couleur | Argent à gris |
Aspect | Silver gray wire |
Plage de pourcentage du dosage | 99.995% (Metals basis) |
Quantité | 25 cm |
Odeur | Odorless |
Forme | Fil, 2 mm (0,08 po) de diamètre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nickel wire
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: Nickel