Learn More
Fil de nickel, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : env. 7,0 g/m, Trempe : douce
43.50€ - 634.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.69 |
Numéro MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clé InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
CID PubChem | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nom IUPAC | nickel |
SMILES | [Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043133.G2 |
2 m |
43.50€
2m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043133.G6 |
10 m |
167.00€
10m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043133.H2 |
50 m |
634.00€
50m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Spécification
Nickel | |
8.908g/cm3 at 20°C | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre |
7440-02-0 | |
99.98%, metal basis | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Porter des vêtements de protection, des gants et un équipement de protection des yeux / du visage adaptés.En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (et lui montrer l’étiquette si possible).
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only