Learn More
Fil de nickel, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384798
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
5 m
Forme : Env. .0.44 g/m, Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray wire
Plage de pourcentage du dosage 99.98% (Metals basis)
Quantité 25 m
Odeur Odorless
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre