Learn More
Fil de nickel, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, Puratronic™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341478
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
5 m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel wire
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 m
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈0.02g/m
Forme Câble