Learn More
Oxyde de tungstène et de nickel, 99,9 % (base de métaux excepté le Co), Co <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
160.00€ - 578.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14177-51-6 |
---|---|
Formule moléculaire | NiO4W |
Poids moléculaire (g/mol) | 306.529 |
Numéro MDL | MFCD00016268 |
Clé InChI | QLTKZXWDJGMCAR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel tungstate, nickel tungsten tetraoxide, nickel tungsten oxide niwo4, nickel 2+ dioxido dioxo tungsten, nickel 2+ ion tungstate, dioxido dioxo tungsten; nickel 2+ |
CID PubChem | 84240 |
Nom IUPAC | dioxo(dioxydo)tungstène de nickel(2+) |
SMILES | [O-][W](=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041826.14 |
25 g |
160.00€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11394777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041826.22 |
100 g |
578.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel tungsten oxide is used as photo catalysts, sensors and humidity dielectric resonators. It is considered as a new cathode material for asymmetric super capacitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14177-51-6 | |
306.529 | |
QLTKZXWDJGMCAR-UHFFFAOYSA-N | |
84240 | |
[O-][W](=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
NiO4W | |
MFCD00016268 | |
nickel tungstate, nickel tungsten tetraoxide, nickel tungsten oxide niwo4, nickel 2+ dioxido dioxo tungsten, nickel 2+ ion tungstate, dioxido dioxo tungsten; nickel 2+ | |
dioxo(dioxydo)tungstène de nickel(2+) |
Spécification
Nickel tungsten oxide | |
Poudre | |
NiO4W | |
nickel tungstate, nickel tungsten tetraoxide, nickel tungsten oxide niwo4, nickel 2+ dioxido dioxo tungsten, nickel 2+ ion tungstate, dioxido dioxo tungsten; nickel 2+ | |
QLTKZXWDJGMCAR-UHFFFAOYSA-N | |
dioxo(dioxydo)tungstène de nickel(2+) | |
84240 | |
99.9% |
14177-51-6 | |
(Métaux à l’exception du Co), Co < 100 ppm | |
MFCD00016268 | |
Insoluble in water. | |
[O-][W](=O)(=O)[O-].[Ni+2] | |
306.529 | |
306.53 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H372-H317
Peut provoquer le cancer.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 238-032-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only