Learn More
Tubulure en nickel, 1,59 mm (0,0626 po) de dia. ext., 0,51 mm (0,02 po) de dia. int., 99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific™
Code produit. 11386818
Click to view available options
Quantité:
60 cm
5 x 60 cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel tubing
Note relative au nom OD: 1.59mm (0.0626 in.) ID: 0.51mm (0.02 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 x 60 cm
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Forme Les tubes sont découpés à partir de la bobine et peuvent être inclinés ou courbés