Learn More
Concentré de solution étalon de nickel, 10 ppm, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100 ml
Description
Solutions étalons pour essais limites comme décrit au chapitre 4 (4.1.2) de la pharmacopée européenne
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Concentrés pour préparer des solutions étalon
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Concentrés pour préparer des solutions étalon
Spécification
Spécification
Concentration | 10ppm |
Conditionnement | 100 ml |
Quantité | 100 mL |