Learn More
Sphères en nickel, revêtues d’argent, -250 mailles, Ni généralement 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331329
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel spheres
Note relative au nom Silver coated
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Ag; 85:15 wt%
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 99.8% (typically)
Dimensions de la maille −250 Mesh