Learn More
Lingot de nickel, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de longueur, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314408
Click to view available options
Quantité:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 Slugs
Pourcentage de pureté 99.98%
Odeur Odorless
Poids ≈3.58g/slug
Forme Pastille