Learn More
Siliciure de nickel, 99 % (analyse de métaux à l’exclusion du Co), Co 0,1-1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383308
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Ni silicides have been widely investigated for contact materials in microelectronic devices. Electroplating is another major use of the metal. nickel silicide/silicon nanowire heterostructures have been used to produce field-effect transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12059-14-2
Formule moléculaire Ni2Si
Poids moléculaire (g/mol) 145.472
Numéro MDL MFCD00151367
Clé InChI RUFLMLWJRZAWLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel silicide, dinickelylidenesilane
CID PubChem 14767304
SMILES [Si](=[Ni])=[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel silicide
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception de Co), Co 0,1 à 1 %
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 145.47
Pourcentage de pureté 99%